Imprimer
Congélateur pose libre, avec NoFrost, FNd 7227
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LIEBFND7227EA 0 EUR
LIEBFND7227
Congélateur pose libre, avec NoFrost, FNd 7227
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
NoFrost protège le compartiment congélateur du givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut coûter cher. NoFrost signifie plus de dégivrage fastidieux et fastidieux du compartiment congélateur, plus de temps pour d'autres choses et des économies d'argent.
  • Protection contre le gel
  • Tiroir avec inclinaison confortable
  • Économie d'énergie
  • Alarme de panne de courant
  • Alarme de porte
  • Espace Vario
  • Aide à la clôture
  • Pieds réglables
  • Joint de porte remplaçable
  • Caractéristiques lavables au lave-vaisselle
L'écran tactile permet une utilisation simple et intuitive. Simple, classique et de haute qualité avec sa surface peinte en blanc brillant. Vous pouvez ouvrir l'appareil très facilement grâce à la poignée intégrée verticalement et ergonomique. Notre technologie BluPerformance en fait un véritable outil polyvalent.
Il offre un volume énorme et une grande capacité de refroidissement, mais consomme également une très petite quantité d'énergie. Il a un caractère si calme qu’on l’entend à peine. Son secret réside dans son intérieur moderne. Tous les composants sont techniquement et mécaniquement adaptés les uns aux autres.
Câble de connexion (longueur): 2 100 mm