Protecteurs en cuir de chèvre, pour une durée de vie prolongée des gants haute tension et une sécurité des mains améliorée.
- Poignet droit avec bordure en tissu surbord
- Cuir de chèvre robuste: Résistance à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Conception protectrice: Pour des gants de sécurité électrique plus durables
- La composition en cuir améliore la dextérité, pour un EPI électrique sans encombrement qui reste facile à utiliser
- Convient pour être porté par-dessus des gants isolés électriques de classe 1 à 4
Composées de cuir de chèvre de première qualité, les protections ActivArmr® 96-003 protègent contre les risques modérés de coupure, de perforation et d'abrasion, tout en assurant une protection individuelle supplémentaire pour les travailleurs effectuant des travaux électriques, que ce soit avec ou à proximité de composants sous tension.
Recommandé pour : Gants électriques sous tension, électriques, de maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (2111B), ISO 9001, ASTM F496, ASTM F696
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Une paire par paquet.
Attention: Convient pour être porté par-dessus des gants isolés électriques de classe 1 à 4.