Ces gants jetables sans poudre sont fabriqués à 100 % en nitrile. Ils offrent une protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques.
- Antistatique
- Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, sensibilité accrue
- Protection de l'avant-bras
- Sans latex, silicone, plastifiants
- Réduit les risques d'irritation et d'allergie
Le gant à usage unique est chloré pour améliorer le confort et réduire le caractère collant à l'intérieur du gant. Une finition texturée ajoutée augmente l'adhérence sans réduire la sensibilité du bout des doigts.
Les applications typiques incluent : Aérospatiale, électronique, alimentaire, pharmaceutique, santé, automobile et laboratoire.
Certifications: EN ISO 374-1:2016/Type B ; EN ISO 374-5:2016 ; Cat III.
Approuvé pour le contact alimentaire.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: