Imprimer
Tubes de stérilisation vapeur SMS/Film à usage intensif
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TUBRPKC300-24 TUBRPKC300-12 TUBRPKC300-4 TUBRPKC300-6 TUBRPKC300-9 TUBRPKC300-14 TUBRPKC300-18 TUBRPKC300-28
KACCTUBRPKC300-24EA 2580 EUR
KACCTUBRPKC300-24 KACCTUBRPKC300-12 KACCTUBRPKC300-4 KACCTUBRPKC300-6 KACCTUBRPKC300-9 KACCTUBRPKC300-14 KACCTUBRPKC300-18 KACCTUBRPKC300-28
Tubes de stérilisation vapeur SMS/Film à usage intensif
Sachets Poches de stérilisation
Idéal pour les applications où l'utilisation d'emballages SMS standard empêche l'utilisateur de voir et d'identifier le contenu du colis.
  • Poids de 50 g pour le SMS
  • La forme du tube permet une flexibilité au niveau de la taille
  • Les extrémités du tube doivent être fermées par thermoscellage
  • Lors de l'ouverture, pratiquement aucune particule n'est générée
  • Fabriqué dans une salle blanche certifiée ISO6
Fabriqué à partir d'un tissu SMS en polypropylène et d'un film souple à base de polyester. La face SMS constitue une barrière bactérienne efficace après stérilisation. Le côté film transparent offre une excellente clarté combinée à de la résistance et de la durabilité.