Imprimer
VWR®, Congélateur, −25 ℃
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-1312EA 1160 EUR
471-1312 471-1348
VWR®, Congélateur, −25 ℃
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Conçu pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Affichage numérique avec régulateur de température extérieure
  • Porte verrouillable et réversible
  • Plusieurs alarmes, notamment panne de courant, température haute/basse, erreur de capteur et alarmes de porte ouverte
  • Sous le banc
  • Plage de température –10 à –25 °C
  • Réfrigérant écologique, R600a
  • Refroidissement direct (statique)
Charge maximale par étagère : 20 kg
Uniformité de la température: ±3,0 °C
Informations de livraison: Fourni avec des cordons d'alimentation détachables (prise EU/UK/CH incluse).