Imprimer
VWR®, congélateur sans étincelles, –25 ℃, certifié ATEX
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-1311EA 1330 EUR
471-1311 471-1347
VWR®, congélateur sans étincelles, –25 ℃, certifié ATEX
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Conçu pour répondre aux exigences d'utilisation quotidienne en laboratoire, de stockage de produits biologiques et de stockage de matériaux inflammables.
  • Affichage numérique avec régulateur de température extérieure
  • Porte verrouillable et réversible
  • Plusieurs alarmes, notamment panne de courant, température haute/basse, erreur de capteur et alarmes de porte ouverte
  • Sous le banc
  • Plage de température –10 à –25 °C
  • Réfrigérant écologique, R600a
  • Refroidissement direct (statique)
Charge maximale par étagère : 20 kg
ATEX (intérieur antidéflagrant) : Oui
Uniformité de la température: ±3,0 °C
Certifications: Le congélateur sans étincelles est certifié ATEX dans la gamme d'applications II 3G Ex ic nA II T6, ce qui signifie que les appareils peuvent être trouvés dans l'ensemble de l'environnement de la zone II (y compris II A et II B, II C).
Informations de livraison: Fourni avec des cordons d'alimentation détachables (prise EU/UK/CH incluse).