Imprimer
Sacs pour risques biologiques, sans impression, autoclavables, stériles
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3138CBHNPST10D 3138CBHNPST10S
KACC3138CBHNPST10DEA 528 EUR
KACC3138CBHNPST10D KACC3138CBHNPST10S
Sacs pour risques biologiques, sans impression, autoclavables, stériles
Sachets Sacs à déchets
Pré-stérilisés et emballés dans plusieurs couches de sachets pelables et de sacs en polyéthylène Tyvek pour permettre l'accès à la zone aseptique sans pulvérisation ni essuyage excessifs d'agents de désinfection. Les sacs sont utilisés pour l'élimination sûre et efficace des matières à risque biologique de la zone aseptique à travers l'autoclave de décontamination.
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO
  • Polypropylène transparent de 2 mil résistant à la déchirure et à la perforation
  • Dix sachets zip-lock sont doublement emballés dans des sachets Tyvek/film à chevrons, puis à l'intérieur d'un troisième sachet en polyéthylène scellé
  • Étiquetage indiquant le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption
  • Autoclavable à 135 °C (ou 275 °F) pendant 15 minutes
  • Validés stériles à 10-⁶ SAL
  • Certificats de conformité et de stérilité envoyés avec chaque livraison
Certifications: Certificat de conformité et de stérilité.