Imprimer
TELSTAR BiOptima EXA Postes de sécurité biologique, Class II
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1738689 1745204
TELR1738689EA 16170 EUR
TELR1738689 TELR1745204
TELSTAR BiOptima EXA Postes de sécurité biologique, Class II
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Les postes de sécurité microbiologique BiOptima de classe II, de conception ergonomique, garantissent une efficacité optimale et des économies d'énergie importantes. Le BiOptima EXA assure la protection de l'opérateur par un flux entrant à travers la grille frontale, la protection du produit par un flux descendant laminaire filtré HEPA dans la zone de travail (100% d'évacuation) et la protection de l'environnement par un air d'évacuation filtré HEPA (non inclus dans l'armoire). Le BiOptima EXA est conçu pour les applications dangereuses en suspension dans l'air telles que les volatiles, les brouillards ou les vapeurs, ainsi que pour les applications hautement microbiologiques et hautement toxiques. Conçue conformément à la norme NSF 49. Ce modèle est disponible en standard dans des largeurs de 4 ou 6' (120 et 180 cm environ).
  • Ventilateurs EC
  • Vitre avant coulissante électrique automatique
  • Fenêtre frontale à ouverture totale sur charnières
  • Fenêtre frontale inclinée à 7° pour une meilleure position de travail
  • Chambre en acier inoxydable 304L avec angles arrondis et parois en verre de sécurité trempé
  • Préfiltre G3 et bac de récupération sous le plan de travail
  • Eclairage LED
  • Vitre frontale de sécurité antireflet avec protection UV, sans obstacles visuels sur le bord inférieur
  • Contrôle par microprocesseur avec chargement du filtre et auto-compensation
Écran principal affichant les différentes vitesses (laminaire ou flux entrant), panneau de commande avec code couleur international pour indiquer l'état de l'armoire. Lumière UV et ventilateurs avec minuterie programmable, quatre langues prédéfinies (espagnol, anglais, français et allemand), accès facile pour la maintenance depuis le panneau avant.
La fenêtre frontale permet un accès complet et confortable à la chambre de travail, ce qui facilite le nettoyage et permet l'accès d'objets et d'accessoires de grande taille à la chambre de travail.
L'armoire BiOptima offre un espace de travail très spacieux, de 550 mm de profondeur et 700 mm de hauteur, ce qui permet une productivité et un confort avec beaucoup d'espace, dans un design compact intelligent avec une hauteur totale de seulement 1450 mm. Il est également extrêmement facile à nettoyer, la chambre de travail d'une seule pièce étant fabriquée en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis à l'intérieur de l'armoire pour faciliter une désinfection efficace et maximiser la prévention de la contamination. En outre, la vitre frontale à commande électrique coulisse vers le haut, offrant un accès de 500 mm de hauteur.
La série BiOptima se caractérise par une vitre frontale inclinée et ergonomique, une vitre frontale à charnières facile à nettoyer, des grilles frontales en forme de V et un accoudoir arrondi pour un confort maximal, des lampes LED à gradation et des ventilateurs EC à économie d'énergie. Tous les appareils sont équipés de série d'une lampe UV et d'un pré-filtre G3 de grande taille sous le plan de travail, qui réduit l'entretien et empêche les grosses particules ou la poussière d'atteindre les filtres HEPA, doublant ainsi la durée de vie de ces derniers.
Service convivial : BiOptima est équipé du système innovant 4F (Fast, Friendly and eFFicient) Telstar pour le remplacement des filtres. Les filtres sont facilement accessibles depuis l'avant de l'armoire et grâce au dispositif de serrage/débridage rapide, le temps nécessaire au remplacement des filtres est considérablement réduit.
Construction : Le corps de l'armoire est en acier revêtu d'époxy avec une chambre de travail interne en acier inoxydable AISI 304L aux bords arrondis. La vitre frontale est antireflet avec protection UV.
Certifications: Conçu selon la norme NSF 49.
Informations de commande: Les accessoires ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.