Imprimer
Calcium hydroxyde ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chaux éteinte
22357.260EA 68.5 EUR
22357.260 22357.290 22357.460
Calcium hydroxyde ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) min. 96.0%
Substances insolubale in hydrochloric acid max. 0.03%
Carbonate (as CaCO3) max. 3.0%
Chloride (Cl) max. 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.1%
Heavy metals (as Pb) max. 0.003%
Fe (Iron) max. 0.05%
K (Potassium) max. 0.05%
Mg (Magnesium) max. 0.5%
Na (Sodium) max. 0.05%
Sr (Strontium) max. 0.05%
Conform to ACS, Reag. Ph.Eur. pass