Les gants DermiFlex Ultra offrent une protection supplémentaire contre l'eau, l'huile et la graisse grâce à leur immersion supplémentaire de ³/₄ par rapport à l'A350.
- Revêtement en nitrile sablé flexible offrant une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Trempé ³/₄ pour une protection accrue
- Doublure de calibre 15 pour une dextérité supplémentaire
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Léger et confortable
Construction à faible peluchage pour une contamination minimale, avec une doublure respirante sans couture. La doublure en nylon ultra-léger de calibre 15 est dotée d'une paume en mousse de nitrile souple pour un confort, une dextérité et une sensibilité ultimes. L'étiquette de vente au détail facilite la présentation pour les ventes au détail.
Couleur: Gris/noir
Certifications: EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X. ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1, ANSI/ISEA 105: 2016 Abrasion Level 4. Certifié CE.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: