Imprimer
Gants Polka Dot Plus
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A113WBRL A113WBRM A113WBRS A113WBRXL
PRTWA113WBRLEA 13.8 EUR
PRTWA113WBRL PRTWA113WBRM PRTWA113WBRS PRTWA113WBRXL
Gants Polka Dot Plus
Gants
Les points PVC des deux côtés prolongent la durée de vie de ce gant. Parfaits pour l'entreposage et la distribution, ces gants ambidextres peuvent être portés sur les deux mains.
  • Paume à pois en PVC pour une meilleure adhérence
  • Conception ambidextre adaptée aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Doublure sans couture de calibre 13
  • Fonctionne bien dans des conditions sèches
Construction à faible peluchage pour une contamination minimale, avec une doublure respirante sans couture.
Couleur: Blanc/bleu
Certifications: EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 1142X. Certifié CE.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant