Imprimer
Gants en mousse de nitrile et bambou, NPR15
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AP10K8RL AP10K8RM AP10K8RS AP10K8RXL AP10K8RXS AP10K8RXXL
112-6600EA 71.6 EUR
112-6600 112-6601 112-6602 112-6603 112-6604 112-6605
Gants en mousse de nitrile et bambou, NPR15
Gants
Extrêmement confortables et dotés d'une excellente respirabilité, ces gants sont dotés d'une doublure de calibre 15 fabriquée en viscose de bambou et en nylon.
  • Fabriqué avec une doublure en bambou durable
  • Revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 100 % sans latex
  • Doublure de calibre 15 pour plus de dextérité
  • Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
Le bambou est naturellement antibactérien, hypoallergénique et résiste aux rayons UV. La paume recouverte de mousse de nitrile souple offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. Parfait pour un large éventail d'industries.
Couleur: Noir
Matériau : Bambou/nylon/polyester
Certifications: EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X. Certifié CE.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant