Imprimer
TELSTAR Postes de sécurité biologique, classe I, BiOptima ONE
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1775507 1776556
TELR1775507EA 10240 EUR
TELR1775507 TELR1776556
TELSTAR Postes de sécurité biologique, classe I, BiOptima ONE
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Le poste de sécurité microbiologique BiOptima Classe I au design ergonomique garantit une efficacité optimale et des économies d'énergie importantes. Telstar BiOptima ONE est une gamme d'enceintes de sécurité biologique de classe I de haute qualité, garantissant le plus haut niveau de protection de l'opérateur et de l'environnement. Le principe de BiOptima ONE est l'extraction totale de l'air à travers un filtre HEPA. L'air ambiant est aspiré par l'ouverture avant et extrait à travers le filtre H14 HEPA, pour garantir qu'aucune particule nocive ne soit rejetée dans l'environnement. BiOptima One est disponible en standard en largeur de 3 et 4 pieds (90 et 120 cm environ).
  • La surface de travail est divisée en segments, permettant un nettoyage et une éventuelle stérilisation en autoclave
  • Le panneau de contrôle a un code de couleur international pour indiquer l'état du PSM
  • L'écran principal affiche le niveau de saturation des filtres et la vitesse du flux laminaire
  • Vitre frontale à commande électrique avec batterie de secours
  • En cas de panne de courant, la vitre frontale peut être fermée et la sécurité du personnel et du laboratoire préservée
  • Les motoventilateurs EC de dernière génération et les lumières LED réglables réduisent considérablement la consommation d'énergie
  • Le contrôle automatique par microprocesseur garantit en permanence la bonne vitesse de l'air, minimisant la consommation d'énergie et le bruit
BiOptima One est conçu pour la recherche microbiologique avec des agents biologiques BSL 1 et 2. Centrifugeuses, équipements de récolte et autres équipements dédiés aux procédures susceptibles de générer les aérosols peuvent être facilement placés à l’intérieur de l’armoire.
La vitre frontale permet un accès complet et confortable à la chambre de travail, facilite le nettoyage et permet aux objets et accessoires de grande taille d'entrer dans la chambre de travail.
Le PSM BiOptima offre une zone de travail très spacieuse, d’une profondeur de 550 mm et d’une hauteur de 700 mm, qui permet productivité et confort, dans un PSM au design compact et intelligent, d’une hauteur totale de seulement 1450 mm. Il est également extrêmement facile à nettoyer. La chambre de travail monobloc est en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis à l’intérieur du PSM pour une désinfection efficace et une prévention maximale de la contamination. De plus, la vitre frontale à commande électrique coulisse vers le haut pour permettre un accès de 500 mm H.
La série BiOptima se caractérise par une vitre frontale ergonomique inclinée, facile à nettoyer, des grilles frontales en V et un accoudoir arrondi pour un confort maximal, des éclairages LED réglables à haute efficacité énergétique et des motoventilateurs EC écoénergétiques. Toutes les unités sont équipées d'une lampe UV et nécessitent peu d'entretien grâce au préfiltre G3 sous la surface de travail qui empêche les grosses particules ou la poussière d'atteindre le filtre HEPA, doublant ainsi la durée de vie du filtre. HEPA.
Entretien facile: BiOptima est équipé du système 4F (Rapide, intuitif et efficace) par Telstar pour le remplacement des filtres. Les filtres sont facilement accessibles depuis l'avant de la cabine et le dispositif de verrouillage/déverrouillage rapide réduit considérablement le temps nécessaire au remplacement des filtres.
Construction: la structure de la cabine est en acier avec revêtement époxy et chambre de travail interne en acier inoxydable AISI 304L avec angles latéraux arrondis. La vitre frontale est anti-réfléchissant avec protection UV.
Certifications: Le BiOptima ONE est conçu pour travailler avec des agents pathogènes de niveau 1 et 2 (tels que définis par l'OMS). Fabriqué selon la norme EN 12469 pour les enceintes de sécurité microbiologique de classe I et est également conforme aux principales exigences NSF/ANSI 49 (Classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 et AS2252.
Informations de commande: Les accessoires ne sont pas inclus doivent être commandés séparément.