Graphite, en poudre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C Point de fusion: 3827 °C Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00144065 Numéro CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Indice Merck: 12,04560 |
Résultats des tests de spécification
Loss on drying (120°C) | ≤ 2.5 % |
Particle size (< 75 μm) | ≥ 95 % |
Substances soluble in ethanol | ≤ 0.2 % |