Imprimer
Solution de recyclage pour la sécurité industrielle, Zero Waste Box™
Fournisseur: TERRACYCLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CS199-L-FR CS199-M-FR CS199-S-FR
TERCCS199-L-FREA 288 EUR
TERCCS199-L-FR TERCCS199-M-FR TERCCS199-S-FR
Solution de recyclage pour la sécurité industrielle, Zero Waste Box™
Boîtes Boîtes à déchets
Une Zero Waste Box™ est une solution complète et pratique qui comprend le stockage, l'expédition et le recyclage d'un type particulier de déchets qui ne sont pas actuellement recyclés par les communes ou les installations de recyclage traditionnelles.
  • Réduisez la quantité de déchets que vous envoyez à la décharge ou que vous incinérez.
  • Recyclez les déchets non recyclables et réduisez votre empreinte carbone.
  • L'amélioration de la durabilité de votre organisation peut renforcer votre image de marque et améliorer l'engagement et la satisfaction de vos employés.
Utilisez cette Zero Waste Box™ pour recycler :
• Casques antichocs de sécurité
• Casques de protection
• Vestes de haute visibilité
• Lunettes de protection
• Gants à usage intensif
• Protège-oreilles
• Vêtements de travail imperméables et ignifuges
• Vêtements de travail thermiques
• Salopettes (C)
Fonctionnement :
• Commande - choisissez une Zero Waste Box™ en fonction de ce que vous souhaitez recycler et de la quantité que vous souhaitez recycler.
• Collecte - remplissez votre boîte avec les déchets acceptés et fermez-la avec du ruban adhésif
• Expédition - en utilisant l'étiquette d'expédition UPS prépayée apposée au dos de votre boîte, envoyez votre boîte remplie à TerraCycle® pour qu'elle soit recyclée. UPS demande un préavis minimum de 24 heures et effectue les enlèvements du lundi au vendredi entre 9 heures et 17 heures. Les collectes peuvent être planifiées en ligne (www.ups.com/fr/) ou par téléphone (01 73 00 66 61). Tous les envois sont neutres en carbone, ce qui signifie que les émissions de carbone émises pendant le transport seront compensées.
• Commander à nouveau - Continuez à recycler et commandez à nouveau une Zero Waste Box™. Vos déchets collectés trouveront une seconde vie sous forme de matériaux recyclés, réduisant ainsi la nécessité d'extraire des matériaux vierges et d'épuiser les ressources
Tout ce qui est collecté par le système Zero Waste Box™ est trié et transformé en matières premières qui peuvent être réutilisées au lieu d'être mises en décharge.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Attention: Ne pas envoyer :
• Chaussures
• Piles
• Déchets dangeureux
• Verre cassé
• Masques à usage unique
• Gants en tissu
• Gants en daim et en cuir
• Aérosols et bombes pressurisées