Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
The Maxisafe 2030i incorporates SmartFlow Plus, DAVe Plus and Smart UV technologies for ultimate protection and graphical user interface for ease of operation. Each unit has inbuilt Wifi capability and is ready to be connected. Our prefilter system includes a new improved and easy sealing solution.
7" GUI touchscreen interface
LED interior illumination
Cloud ready data output
Ergonomic arm rests (option)
SmartPort versatile access
SmartFlow plus auto compensation
316 stainless steel interior
Previous models: Herasafe KSP
Certifications: EN 12469, DIN12980
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.