Imprimer
Options d'enregistreur graphique pour les congélateurs ULT
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
332166G01 332166G02 332791G01 332791G02
HERA332166G01EA 1780 EUR
HERA332166G01 HERA332166G02 HERA332791G01 HERA332791G02
Options d'enregistreur graphique pour les congélateurs ULT
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Options d'enregistreur graphique pour les congélateurs coffres à très basse température.
  • Avec ou sans encre, tenue de registres physiques pour le suivi de la température
Les enregistreurs graphiques fournissent un enregistrement historique de la température non modifiable, conforme à la norme 21 CFR Part 11, à des fins de documentation et de suivi.
Informations de commande: Ajoutez à la configuration de commande un congélateur coffre ULT.