Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Connect your drive via USB A for serial control
Not your standard USB cable. Use one of these cables to connect a Masterflex® MasterSense™ and Ismatec® Reglo Touchscreen pumps to a PC or PLC for serial (RS232) communicaiton. Cables features special capability to support serial interface communication. Chose USB A to USB A for communication to computers. The three wire cable is desinged for serial communcation with PLC applications.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.