Imprimer
Gants en nitrile PUREZERO* HG5 SGX*, bleus, non stériles
Fournisseur: Halyard
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CLN92512LG CLN92512MD CLN92512SM CLN92512XL CLN92512XS
112-6502EA 328 EUR
112-6502 112-6503 112-6504 112-6505 112-6506
Gants en nitrile PUREZERO* HG5 SGX*, bleus, non stériles
Gants
Les gants PUREZERO* HG5 présentent une formulation sans accélérateur qui réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux produits chimiques accélérateurs présents dans d'autres gants en nitrile. Confortables à porter, les gants HG5 protègent également les travailleurs grâce à une barrière de protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
  • Formulation de nitrile non stérile de haute qualité
  • Gérer la contamination du produit avec de faibles niveaux de particules (max > 0,5 μm) < 2000 particules/cm² pour les gants bleus
  • Pour une utilisation en salle blanche ISO 5 et supérieure, Grade B/C/D
  • Sans accélérateur
  • Adhérence collante
  • Type B
La formulation sans accélérateur des gants en nitrile pour salle blanche PUREZERO* est la solution. Elle réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux produits chimiques accélérateurs contenus dans d'autres gants en nitrile. En conséquence, les gants PUREZERO* sont confortables à porter, permettant aux travailleurs de se concentrer sur leurs tâches délicates plutôt que sur leurs gants. Les gants en nitrile pour salle blanche PUREZERO* sont conçus pour protéger les travailleurs avec une barrière de protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
La solution réside dans la qualité constante des gants pour salle blanche PUREZERO* HG5, qui garantissent de faibles niveaux de particules. Les gants sont fabriqués et conditionnés dans une usine certifiée ISO 9001 dans des salles blanches ultramodernes et sont recommandés pour les salles blanches de classe ISO 5 ou supérieure et de grade C/D. Ces gants sont traités de manière propre (lavés à plusieurs reprises dans de l'eau déionisée) pour garantir un contrôle constant des faibles niveaux de particules.
Certifications: Conforme à ces normes réglementaires : ISO 9001, ISO 13485. Conforme aux normes de manipulation des aliments: FDA 21 CFR 177-2600, FDA 21 CFR 180.22. Règlement de la Commission (UE) n° 10/2011. EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425 CEE. EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 protection contre les virus, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Type B, EN ISO 21420:2020 Classification de la dextérité: Niveau 5. Conforme à la réglementation REACH. Dissipation statique en cours d'utilisation : testé selon la norme ANSI/ESD STM 15.1-2019. Conforme aux directives USP <800>.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés à 1 500 par carton: 250 gants par sac en PE × 6 sacs en PE par carton doublé. Sac double, plus doublure de caisse. Conditionnés dans une salle blanche ISO classe 5.
Attention:
Commander maintenant