Imprimer
Gants en nitrile PUREZERO* HG5, blancs, non stériles
Fournisseur: Halyard
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CLN30512LG CLN30512MD CLN30512SM CLN30512XL CLN30512XS
112-6514EA 288 EUR
112-6514 112-6515 112-6516 112-6517 112-6518
Gants en nitrile PUREZERO* HG5, blancs, non stériles
Gants
Les gants PUREZERO* HG5 présentent une formulation sans accélérateur qui réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux produits chimiques accélérateurs présents dans d'autres gants en nitrile. Confortables à porter, les gants HG5 protègent également les travailleurs grâce à une barrière de protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
  • Formulation de nitrile non stérile de haute qualité
  • Gérer la contamination du produit avec de faibles niveaux de particules (max > 0,5 μm) < 1500 particules/cm² pour les gants blancs
  • Pour une utilisation en salle blanche ISO 5 et supérieure, Grade B/C/D
  • Sans accélérateur
  • Type B
La formulation sans accélérateur des gants en nitrile pour salle blanche PUREZERO* est la solution. Elle réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux produits chimiques accélérateurs contenus dans d'autres gants en nitrile. En conséquence, les gants PUREZERO* sont confortables à porter, permettant aux travailleurs de se concentrer sur leurs tâches délicates plutôt que sur leurs gants. Les gants en nitrile pour salle blanche PUREZERO* sont conçus pour protéger les travailleurs avec une barrière de protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus.
La solution réside dans la qualité constante des gants pour salle blanche PUREZERO* HG5, qui garantissent de faibles niveaux de particules. Les gants sont fabriqués et conditionnés dans une usine certifiée ISO 9001 dans des salles blanches ultramodernes et sont recommandés pour les salles blanches de classe ISO 5 ou supérieure et de grade C/D. Ces gants sont traités de manière propre (lavés à plusieurs reprises dans de l'eau déionisée) pour garantir un contrôle constant des faibles niveaux de particules.
Certifications: Conforme à normes réglementaires : ISO 9001, ISO 13485. Conforme aux normes réglementaires de manipulation des aliments : FDA 21 CFR 177-2600, FDA 21 CFR 180.22. Règlement de la Commission (UE) n° 10/2011. EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425 CEE. EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 Virus Protection, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Type B, EN ISO 21420:2020 Dexterity Classification: Niveau 5. Conforme à la réglementation REACH. Dissipation statique en cours d'utilisation : testé selon la norme ANSI/ESD STM 15.1-2019. Conforme aux directives USP <800>.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés à 1000 par carton: 100 gants par sac en PE × 10 sacs en PE par carton doublé. Sac double, plus doublure de caisse. Conditionnés dans une salle blanche ISO classe 5.
Attention:
Commander maintenant