Imprimer
b.safe Raccords PFAS Analytic
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M401-06 M401-18
BOHLM401-06EA 58.7 EUR
BOHLM401-06 BOHLM401-18
b.safe Raccords PFAS Analytic
Raccords et connecteurs
Raccords en PE pour fixer les tubes dans les connecteurs capillaires (filetage UNF ¹/₄" 28G) des b.safe Caps PFAS Analytic.
Le cône d'étanchéité conique serre le tube et scelle la connexion en toute sécurité.