Dispersing Tools for OV 625 Digital and OV 725 Digital
HomogénéisateursOutils de dispersion
A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large volumes (up to 4 liters as a high-speed mixer).
Manufactured with stainless steel (316L) and a PTFE seal
Processing different types of samples in a volume range between 0,2 ml and 4 L (H₂O)
Fast and easy installation system enables easy accomodation and change of the tools
Ready-to-use; each dispersing tool is provided with the correct rotor/stator coupling
Disassemble and reassemble in seconds for cleaning and maintenance purposes
Suitable for solvents
Max. temperature allowed: 180 °C
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.