Imprimer
Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur, auto-scellants, à usage intensif SMS
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BGSMS3SS09.516 BGSMS3SS1217 BGSMS3SS1221 BGSMS3SS1318 BGSMS3SS14.522 BGSMS3SS1520 BGSMS3SS1622 BGSMS3SS1824 BGSMS3SS1830 BGSMS3SS2028 BGSMS3SS2126 BGSMS3SS2424 BGSMS3SS2430 BGSMS3SS2435 BGSMS3SS2630 BGSMS3SS2836 BGSMS3SS3030 BGSMS3SS3636 BGSMS3SS3648 BGSMS3SS4848 BGSMS3SS1448 BGSMS3SS7550
KACCBGSMS3SS09.516EA 1540 EUR
KACCBGSMS3SS09.516 KACCBGSMS3SS1217 KACCBGSMS3SS1221 KACCBGSMS3SS1318 KACCBGSMS3SS14.522 KACCBGSMS3SS1520 KACCBGSMS3SS1622 KACCBGSMS3SS1824 KACCBGSMS3SS1830 KACCBGSMS3SS2028 KACCBGSMS3SS2126 KACCBGSMS3SS2424 KACCBGSMS3SS2430 KACCBGSMS3SS2435 KACCBGSMS3SS2630 KACCBGSMS3SS2836 KACCBGSMS3SS3030 KACCBGSMS3SS3636 KACCBGSMS3SS3648 KACCBGSMS3SS4848 129-4025 KACCBGSMS3SS7550
Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur, auto-scellants, à usage intensif SMS
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets auto-scellants à usage intensif pour autoclave SMS de Keystone Cleanroom Products sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de stérilisation des équipements et composants pharmaceutiques critiques.
  • Système de fermeture automatique pratique et faisant gagner du temps
  • Amélioration significative par rapport à la découpe et à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
  • Barrière supérieure empêchant la pénétration de liquides et de microbes
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Matériau SMS solide, résistant à la perforation et à la déchirure, 50 g/m²
  • Sous-emballés dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot de fabrication et la date de fabrication pour la traçabilité
Conçu pour les cycles de stérilisation à la vapeur à haute température (135 °C)* et compatible avec la stérilisation à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité envoyés avec chaque livraison.