Sharpsafe®, pionnier historique de la protection contre les risques de blessures par objets tranchants et de la durabilité dans la gestion des emballages de déchets médicaux, présente la 5ème génération recyclée de conteneurs à aiguilles.
- Efficacité accrue pour réduire les blessures par objets tranchants
- Empreinte carbone réduite (plastique recyclé, fabriqué en Europe)
- Assemblage facile en 4 clics avec déconnexion intuitive d'une seule main
- Ligne limite de remplissage claire
- Fermeture temporaire et permanente
- Résistant à la perforation
- Étiquetage clair dans la langue du pays
La gamme de conteneurs pour objets tranchants Sharpsafe® est un système de gestion des objets tranchants qui intègre une méthodologie de pratique conçue pour réduire les blessures par piqûre d'aiguille et assurer une gestion sûre et efficace des déchets d'objets tranchants, conformément aux réglementations internationales. La 5e génération de Sharpsafe® associe une gestion performante des déchets tranchants à une fabrication respectueuse de l'environnement. L'utilisation de matériaux recyclés à faible teneur en carbone permet de réduire l'empreinte carbone de 80 % par rapport à l'utilisation de matériaux vierges et aide les établissements de santé à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions nettes de carbone.
Le recours à des matériaux recyclés dans l'ensemble de la gamme de produits a permis de réduire considérablement notre empreinte carbone et la quantité de plastique jetable entrant dans la chaîne d'approvisionnement. Cela permet aux clients de bénéficier de ces produits à faible empreinte carbone et de faire un pas important vers leurs objectifs en matière de développement durable. L'équipe de spécialistes de Sharpsafe® collabore avec les principaux leaders d'opinion et comités consultatifs pour mettre à jour les recommandations et révolutionner le marché, en permettant la mise en place d'une solution sûre et durable de gestion des déchets cliniques. Sharpsafe® s'engage à respecter les normes réglementaires internationales et à fournir des produits de sécurité de la plus haute qualité, garantissant ainsi la valeur et la confiance de tous les clients.
Certifications: Conforme aux normes DIN ISO 23907-1:2019. Conforme à la norme TRBA 250. Conforme à la norme BSI Kitemark.
Cdt: Conteneurs recyclés pour aiguilles Sharpsafe® Ecological 5ème génération