Les sachets Easy-Tear Tyvek de Keystone Cleanroom Products sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de stérilisation des équipements et composants pharmaceutiques critiques.
- Fonction Easy-Tear pour une ouverture et une fermeture plus faciles
- Aucun instrument de découpe stérile n'est nécessaire pour ouvrir le sachet
- Faible production de particules lors de l'ouverture par le système Easy-Tear
- Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Également compatible avec l'irradiation gamma, la stérilisation V₂H₂O et EtO
Offre des performances exceptionnelles en termes de propreté, de résistance du matériau et du scellage, ainsi que d'excellentes propriétés de protection microbienne.
Informations de livraison: Les certificats de conformité sont envoyés avec chaque livraison.
Cdt: Les sachets Easy-Tear sont emballés en salle blanche dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication.