Les emballages SMS à 2 plis à usage intensif, en une étape, constituent une excellente barrière microbienne. Idéal pour les applications de production pharmaceutique.
- Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
- 2 plis
- Propre - sans cellulose
- SMS solide, résistant aux accrocs et aux déchirures, 50 g/m²
- Une large gamme de tailles disponibles ce qui réduit les découpes
- La barrière hydrophobe laisse passer les gaz de stériles, mais empêche la pénétration des liquides et des microbes
- Poids en grammes : 88 (chaque couche)
Pour une utilisation dans les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène.
Informations de livraison: Certificat de conformité envoyé avec chaque livraison.
Cdt: Sous emballage dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de péremption pour une traçabilité complète.