Imprimer
Films de stérilisation, 2 plis SMS, usage intensif, en une étape
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KCRP1-300-0808 KCRP1-300-0909 KCRP1-300-0912 KCRP1-300-1212 KCRP1-300-1515 KCRP1-300-1818 KCRP1-300-2020 KCRP1-300-2424 KCRP1-300-3030 KCRP1-300-3636 KCRP1-300-4040 KCRP1-300-4545 KCRP1-300-4548 KCRP1-300-4848 KCRP1-300-5454 KCRP1-300-5472 KCRP1-300-5490 KCRP1-300-6060 KCRP1-300-6080
KACCKCRP1-300-0808EA 440 EUR
KACCKCRP1-300-0808 KACCKCRP1-300-0909 KACCKCRP1-300-0912 KACCKCRP1-300-1212 KACCKCRP1-300-1515 KACCKCRP1-300-1818 KACCKCRP1-300-2020 KACCKCRP1-300-2424 KACCKCRP1-300-3030 KACCKCRP1-300-3636 KACCKCRP1-300-4040 KACCKCRP1-300-4545 KACCKCRP1-300-4548 KACCKCRP1-300-4848 KACCKCRP1-300-5454 KACCKCRP1-300-5472 KACCKCRP1-300-5490 KACCKCRP1-300-6060 KACCKCRP1-300-6080
Films de stérilisation, 2 plis SMS, usage intensif, en une étape
Lingettes de stérilisation
Les emballages SMS 2 plis One-Step super resistants offrent une excellente barrière microbienne. Idéal pour les applications de production pharmaceutique.
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • 2 plis
  • Propre - sans cellulose
  • SMS solide, résistant aux accrocs et aux déchirures, 88 g/m²
  • Une large gamme de tailles disponibles ce qui réduit les découpes
  • La barrière hydrophobe laisse passer les gaz de stérilisation, mais empêche la pénétration des liquides et des microbes
  • Poids en grammes : 50 (chaque couche)
Pour une utilisation dans les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène.
Informations de livraison: Certificat de conformité envoyé avec chaque livraison.
Cdt: Sous emballage dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de péremption pour une traçabilité complète.