Imprimer
Solution de recyclage pour les tissus et les vêtements, Zero Waste Box™
Fournisseur: TERRACYCLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CS10-L-FR CS10-M-FR CS10-S-FR
TERCCS10-L-FREA 198 EUR
TERCCS10-L-FR TERCCS10-M-FR TERCCS10-S-FR
Solution de recyclage pour les tissus et les vêtements, Zero Waste Box™
Boîtes Boîtes à déchets
Une Zero WasteBox™ est une solution complète et pratique qui comprend le stockage, l'expédition et le recyclage d'un type particulier de déchets qui ne sont pas actuellement recyclés par les communes ou les installations de recyclage traditionnelles.
  • Réduisez la quantité de déchets que vous envoyez à la décharge ou que vous incinérez.
  • Recyclez les déchets non - recyclables et réduisez votre empreinte carbone.
  • L'amélioration de la durabilité de votre organisation peut renforcer votre image de marque et améliorer l'engagement et la satisfaction de vos employés.
Utilisez cette Zero WasteBox™ pour recycler tout vêtement, textile ou produit à base de tissu, comme les textiles, les tissus, les vêtements, les tenues de travail, les tissus d'extérieur, les blouses de laboratoire, les chaussettes jetables pour salles blanches et les textiles ménagers. Les blouses de laboratoire non contaminées en polycoton lavable (65/35) et 100% coton peuvent être collectées et recyclées à l'aide de la Boîte Zéro Déchet Tissus et Vêtements.
Fonctionnement :
• Commande - Sélectionnez une taille de Zero WasteBox™ en fonction de la quantité que vous souhaitez recycler.
• Collecte - Remplissez votre boîte avec les déchets acceptés et fermez-la avec du ruban adhésif.
• Expédition - En utilisant l'étiquette d'expédition UPS prépayée apposée au dos de votre boîte, envoyez votre boîte remplie à TerraCycle® pour qu'elle soit recyclée. UPS demande un préavis minimum de 24 heures et effectue les enlèvements du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les collectes peuvent être planifiées en ligne (www.ups.com/fr/) ou par téléphone (01 73 00 66 61). Tous les envois sont neutres en carbone, ce qui signifie que les émissions de carbone libérées pendant le transport seront compensées.
• Commander à nouveau - Continuez à recycler et commandez une nouvelle Zero WasteBox™. Vos déchets collectés trouveront une seconde vie sous forme de matériaux recyclés, réduisant ainsi la nécessité d'extraire des matériaux vierges et d'épuiser les ressources.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Certifications: TerraCycle® ne mettra en décharge ni n'incinérera aucun des déchets reçus.
Attention: Veuillez ne pas envoyer de doublures, de chaussures, de sacs, de chapeaux, de couvertures chauffantes électroniques, de sacs à main, d'accessoires, de cuir et de daim, d'articles rembourrés (ex. : des oreillers). Veuillez ne pas envoyer de déchets dangereux. Il vous incombe, en tant que producteur des déchets, de les classer.