Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Cole-Parmer® ST-200 and SHP-200 Series 3-Position Magnetic Stirrers
AgitateursAgitateurs magnétiques multipostes
Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Powerful magnets for strong magnetic coupling and stirring capacity
Easily accommodate a 2 L beaker in each position
Three independently controlled position units only require one power source. Run three separate tests at the same time or run multiple samples under the same conditions.
Informations de livraison: Supplied with three 25 mm PTFE coated magnetic stirring bars and power cords with UK and Shuko plug.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.