Folic acid ≥97.0%, en poudre USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Poids moléculaire: 441.41 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079305 Numéro CAS: 59-30-3 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) | 97.0 - 102.0% |
Water Determination | max.8.5 % |
Residue On Ignition | max. 0.3 % |
Related Compounds | max. 2.0 % |
Identification | To Pass Test |