D-Panthenol ≥98% USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
Dexpanthenol, USP is the alcohol analog of pantothenic acid, and is thus a provitamin of B5.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule:
C₉H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 205.25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065006 Numéro CAS: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98% Min. |