Imprimer
Benzalkonium chloride solution_SC 50% NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
B1068-4LTGL B1068-500MLGL B1068-20LTBL
SPCMB1068-4LTGLEA 671 EUR
SPCMB1068-4LTGL SPCMB1068-500MLGL SPCMB1068-20LTBL
Benzalkonium chloride solution_SC 50% NF
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium Chloride Solution, 50 Percent, NF is used in the pharmaceutical industry as an antimicrobial preservative, antiseptic, disinfectant, solubilising agent, and wetting agent. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2920
ADR: 8.3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (%) 47.5