Imprimer
Dimethylammonium chloride
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diméthylamine chlorhydrate, Diméthylammonium chlorure
D2396-12KGBL D2396-2.5KGPL D2396-25KGBL
SPCMD2396-12KGBLEA 3080 EUR
SPCMD2396-12KGBL SPCMD2396-2.5KGPL SPCMD2396-25KGBL
Dimethylammonium chloride
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
Poids moléculaire: 81.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
Indice Merck: 13,03255