Imprimer
Triammonium citrate
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2040-12KGBL A2040-2.5KG A2040-50KGBL
SPCMA2040-12KGBLEA 1600 EUR
SPCMA2040-12KGBL SPCMA2040-2.5KG SPCMA2040-50KGBL
Triammonium citrate
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8