Imprimer
Choline chloride USP supplément diététique
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Choline chlorure
C2058-2.5KG C2058-500GM
SPCMC2058-2.5KGEA 748 EUR
SPCMC2058-2.5KG SPCMC2058-500GM
Choline chloride USP supplément diététique
Chlorure de choline
Choline Chloride, USP Dietary Supplement.
All Spectrum Chemical USP Dietary Supplement grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM