Sodium thiosulphate pentahydrate ≥99%, soluble BP, Ph. Eur., JP, USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium hyposulfite pentahydraté
Sodium Thiosulfate, Pentahydrate, Crystal, USP, EP, BP, JP is used as a bleach neutraliser.
All Spectrum Chemical USP, EP, BP, JP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule:
Na₂S₂O₃.5H₂O Poids moléculaire: 248.19 g/mol Point de fusion: 48 °C Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149186 Numéro CAS: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Indice Merck: 12,08844 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99% Min. |