Imprimer
VWR®, Gants pour salle blanche, en nitrile, blancs, adhésifs, classe 10 / ISO 4
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-6205EA 328 EUR
112-6205 112-6206 112-6207 112-6208 112-6209 112-6210
VWR®, Gants pour salle blanche, en nitrile, blancs, adhésifs, classe 10 / ISO 4
Gants
Les gants en nitrile pour salles blanches de VWR® sont fabriqués à partir d'un copolymère synthétique d'acrylonitrile, de butadiène et d'acide méthylacrylique, qui offrent une protection des mains fiable, durable et confortable des mains lors d'applications exigeantes en salles blanches.
  • Manchette à bord roulé
  • En nitrile
  • Sans silicone
  • Faible taux de particules
Certifications: N ISO 374-1:2016 type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III ; AQL 1,5
Cdt: 100 gants par sachet double, 10 sachets par caisse.