CBL0137 ≥95%
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- An activator of p53 and inhibitor of NF-κB
A metabolically stable curaxin that activates p53 with an EC₅₀ value of 0,37 µM and inhibits NF-κB with an EC₅₀ of 0,47 µM; has broad anticancer activity in mice when administered orally.
Formule:
C₂₁H₂₄N₂O₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD18071578 Numéro CAS: 1197996-80-7 |
Résultats des tests de spécification
Formulation | A crystalline solid |
Purity | ≥95% |
Stability | ≥ 2 years |