Imprimer
Oléate d'éthyle NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E1172-5KGBL E1172-100GM E1172-500GM
SPCME1172-5KGBLEA 0 EUR
SPCME1172-5KGBL SPCME1172-100GM SPCME1172-500GM
Oléate d'éthyle NF
Oléate d'éthyle
Ethyl Oleate, NF is used as a solubilizing agent in pharmaceutical preparations. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formule: C₂₀H₃₈O₂
Point d'ébullition: 190…210 °C
Point éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009579
Numéro CAS: 111-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (As Ethyl (Z)-9-Octadecenoate) To Pass Test
Presence of Ester To Pass Test
Iodine Value 75 - 85
Peroxide Value max. 10.0
Water Determination max. 1.0 %