Imprimer
PPM-18 ≥95%
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NSC 73233
13327-1 13327-5 13327-10 13327-25
CAYM13327-1EA 31 EUR
CAYM13327-1 CAYM13327-5 CAYM13327-10 CAYM13327-25
PPM-18 ≥95%
PPM-18
  • Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 65240-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation A crystalline solid
Purity ≥95%
Stability ≥2 years