Imprimer
Distributeurs de bureau b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R1122-04 R1123-02 R1123-04 R1122-02
BOHLR1122-04EA 388 EUR
BOHLR1122-04 BOHLR1123-02 BOHLR1123-04 BOHLR1122-02
Distributeurs de bureau b.safe
Raccords et connecteurs
Collecte centralisée des déchets de plusieurs systèmes HPLC. Les capillaires et les tuyaux sont raccordés sans plis à l'aide des raccords b.safe et des connecteurs de tuyaux b.safe inclus dans la livraison. Les déchets de solvants liquides s'écoulent directement et sans résidus via le trou vertical à l'intérieur du distributeur de bureau.
  • Raccordement de tuyau central
  • Fixation simple à la table de travail
  • Évacuation sans résidus des déchets de solvants
Plaque de base en PP, pour collecter les déchets de solvants provenant de jusqu'à huit capillairesEn savoir plus