Imprimer
Ether de pétrole, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88262.290EA 153 EUR
88262.290 88262.320
Ether de pétrole, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 30…50 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: <–30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity max. 0.0002 meq/g
Boiling range 30 - 50 °C
Iodine value max. 0.3
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 30 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 50 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
B (Boron) max. 0.02 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm