Imprimer

2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC57123-250MG PC57123-1G PC57123-5G
APOSPC57123-250MGEA 190 EUR
APOSPC57123-250MG APOSPC57123-1G APOSPC57123-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Numéro MDL: MFCD30184439
Numéro CAS: 1067882-61-4
UN: 3265

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR