Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57797-250MG PC57797-1G PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA 183 EUR
APOSPC57797-250MG APOSPC57797-1G APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, grade Technique
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅Br₂F₃O₂
Numéro CAS: 2167152-82-9
UN: 3265