Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 248 EUR
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₄Br₂F₄O
Numéro MDL: MFCD32899475
Numéro CAS: 2168316-92-3
UN: 3261