Imprimer
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57413-1G PC57413-5G
APOSPC57413-1GEA 195 EUR
APOSPC57413-1G APOSPC57413-5G
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄Br₂F₂O
Poids moléculaire: 313.92156 g/mol
Numéro MDL: MFCD28738290
Numéro CAS: 1807245-37-9
UN: 3261