3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄Br₂FI |
Numéro CAS:
2092531-09-2 UN: 3261 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...