Imprimer
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56686-250MG PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA 219 EUR
APOSPC56686-250MG APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₄Br₂F₆
Poids moléculaire: 385.92647 g/mol
Numéro MDL: MFCD28728007
Numéro CAS: 1805513-09-0
UN: 3261