Imprimer
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0746-250MG PC0746-1G
APOSPC0746-250MGEA 190 EUR
APOSPC0746-250MG APOSPC0746-1G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₃F
Numéro MDL: MFCD03094091
Numéro CAS: 497181-23-4
UN: 3261