Imprimer
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61455-250MG OR61455-1G OR61455-5G
APOSOR61455-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR61455-250MG APOSOR61455-1G APOSOR61455-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD11847530
Numéro CAS: 1194354-14-7
UN: 3261